Få mere at vide
Zirconium(IV)sulfattetrahydrat, 98+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349457
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349457 500 g 500g
11369457 100 g 100g
11359457 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041041.36
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Katalysatorstøtte
Katalysatorstøtte. Zirconiumdisulfattetrahydrat bruges i organisk syntese. Det bruges også til garvning af hvidt læder. Yderligere bruges det som katalysatorstøtter til at udfælde proteiner og aminosyrer. Det er også nyttigt i kemisk analyse. Det spiller en væsentlig rolle som additiv til smøremidler og som pigmentstabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-31-3
Molekylær formel H8O12S2Zr
Molekylvægt (g/mol) 355.40
MDL nummer MFCD00149267
InChI nøgle NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC navn zirconium(4+);disulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Farve Hvid
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,10182
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 355.40 (283.34 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Tæthed 3.22 g/mL