Få mere at vide
Zirkonium(IV) propoxid, ca. 70%, opløsning i 1-propanol, AcroSeal™
Artikelnummer. 10356694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356694 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10694175 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.36 DKK
    316.65 DKK / 100ml
    Spare 61.71 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23519-77-9 | C12H28O4Zr | 327,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23519-77-9 , 71-23-8
Molekylær formel C12H28O4Zr
Molekylvægt (g/mol) 327.58
MDL nummer MFCD00015307
InChI nøgle XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMIL CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) propoxide
Navn note ca. 70%
Farve Rav til farveløs
Tæthed 1.0440g/mL
Flammepunkt 23 °C
Analyseprocentområde 27,0 til 29% (ZrO2)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel Zr(OCH2CH2CH3)4
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.044
IUPAC navn zirconium(4+) tetrakis(propan-1-olat)
Formel vægt 327.57
Procent renhed ca. 70%
Fysisk form Lidt tyktflydende væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.