Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, yttriumoxidstabiliseret, 99% (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782253
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11353338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036272.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Stabiliseret med 1,3% yttrium
I stedet for kalk til iltbrintlyset. Som organisk mellemprodukt og i farmaceutiske applikationer. Anvendes som råmateriale til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ca 5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) Oxide
Smeltepunkt ∽2700°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%, metal basis excluding Hf
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.