Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, yttriumoxidstabiliseret, 99% (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
I stedet for kalk til iltbrintlyset. Som organisk mellemprodukt og i farmaceutiske applikationer. Anvendes som råmateriale til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ca. 5000 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) Oxide |
| Smeltepunkt | ∽2700 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99%, metalbasis eksklusive Hf |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i varm og koncentreret flussvand og svovlsyre. |