Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, yttriumoxidstabiliseret, 99,95% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437005
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437005 500 g 500g
15427005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15437005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045562.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV)oxid bruges som tilsætningsstof i fremstillingen af piezoelektriske krystaller, i højfrekvente induktionsspoler og i keramiske glasurer. Den finder anvendelse som fast elektrolyt i elektrokrome enheder og forløber for det elektrokeramiske blyzirkonattitanat (PZT), som isolator i transistorer, som en termisk barrierebelægning i jet- og dieselmotorer og som diamantsimulator i smykker. Det bruges i iltsensorer, brændselscellemembraner og i ortopædiske implantater af hofteled. Det er coatet på silicageloverfladen og har vist sig at blive brugt til ekstraktion af chrom fra vandige opløsninger ved en pH på omkring 3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ∼5000 °C
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) oxide
Smeltepunkt ∼2700 °C
Navn note Yttria stabiliseret
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Merck Index 14,10180
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i svovlsyre og fluoryde.
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ZrO2 + 8% Y2O3
Lugt Lugtfri