Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, Puratronic™ , 99,978 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconium(IV)oxid bruges som tilsætningsstof i fremstillingen af piezoelektriske krystaller, i højfrekvente induktionsspoler og i keramiske glasurer. Den finder anvendelse som en fast elektrolyt i elektrokrome enheder og forløber for det elektrokeramiske blyzirkonattitanat (PZT), som en isolator i transistorer, som en termisk barrierebelægning i jet- og dieselmotorer og som en diamantsimulant i smykker. Det bruges i iltsensorer, brændselscellemembraner og i ortopædiske implantater af hofteled. Det er coatet på silicageloverfladen og fundet til at blive brugt til ekstraktion af chrom fra vandige opløsninger ved en pH på ca. 3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼5000 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | ∼2700 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5.89 g/mL |
| Lineær formel | ZrO2 |
| Vis mere |