Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, Puratronic™ , 99,978 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306168 25 g 25g
11396158 100 g 100g
11386158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11306168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011141.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV)oxid bruges som tilsætningsstof i fremstillingen af piezoelektriske krystaller, i højfrekvente induktionsspoler og i keramiske glasurer. Den finder anvendelse som en fast elektrolyt i elektrokrome enheder og forløber for det elektrokeramiske blyzirkonattitanat (PZT), som en isolator i transistorer, som en termisk barrierebelægning i jet- og dieselmotorer og som en diamantsimulant i smykker. Det bruges i iltsensorer, brændselscellemembraner og i ortopædiske implantater af hofteled. Det er coatet på silicageloverfladen og fundet til at blive brugt til ekstraktion af chrom fra vandige opløsninger ved en pH på ca. 3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ∼5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt ∼2700°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel ZrO2
Merck Index 14,10180
Opløselighedsinformation Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulfuric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 123.22
Procent renhed 99.978%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 5.89 g/mL