Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, nanopulver, 99% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356309
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11356309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044886.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV)oxid bruges som tilsætningsstof i fremstillingen af piezoelektriske krystaller, i højfrekvente induktionsspoler og i keramiske glasurer. Den finder anvendelse som fast elektrolyt i elektrokrome enheder og forløber for elektrokeramisk blyzirkonattitanat (PZT), som isolator i transistorer, som en termisk barrierebelægning i jet- og dieselmotorer og som diamantsimulator i smykker. Det bruges i iltsensorer, brændselscellemembraner og i ortopædiske implantater af hofteled. Det er coatet på silicageloverfladen og har vist sig at blive brugt til ekstraktion af chrom fra vandige opløsninger ved en pH på omkring 3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ∼5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) oxide
Smeltepunkt ∼2700°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Lineær formel ZrO2
Merck Index 14,10180
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Formel vægt 123.22
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 5.89 g/mL