Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, cement, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329028
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329028 250 g 250g
11309028 1 kg 1kg
11319028 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042493.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En komponent klæbemiddel. Binder til zirconiumoxid og silicium. Udviser gode dielektriske egenskaber
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Farve Brun
Fysisk form Væske, pasta
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Udseende Lysebrun væske/pasta