Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, kalkstabiliseret, 99,4% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051101
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11378418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040453.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ∼5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt ∼2700°C
Navn note Calcia stabilized
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Merck Index 14,10180
Formel vægt 123.22
Procent renhed 99.4%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ZrO2, 4% CaO