Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, kalkstabiliseret, 99,4% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348418
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348418 50 g 50g
11358418 250 g 250g
11368418 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040452.18
Request Bulk or Custom Format
Den vigtigste anvendelse af zirconia er i produktionen af keramik. Zirconiumdioxid bruges også som den faste elektrolyt i elektrokrome apparater som beskyttende belægning på partikler af titaniumdioxidpigmenter, som et ildfast materiale, i isolering, slibemidler og emaljer.
Den vigtigste anvendelse af zirconia er i produktionen af keramik. Zirconiumdioxid bruges også som den faste elektrolyt i elektrokrome apparater som beskyttende belægning på partikler af titaniumdioxidpigmenter, som et ildfast materiale, i isolering, slibemidler og emaljer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ≈5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt ∽2700°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid.
Formel vægt 123.22
Procent renhed 99.4%
Emballage Plastflaske