Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 99+% (metalbasis ekskl. Hf), HfO{2} 2%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782252
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381189
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011395.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV)oxid bruges til fremstilling af piezoelektriske krystaller og bruges også i højfrekvente induktionsspoler og keramiske glasurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ca 5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) Oxide
Smeltepunkt ∽2700°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde ≥99%, metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Formel vægt 123.22
Tæthed 5.89