Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 99+% (metalbasis ekskl. Hf), HfO{2} 2%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381189
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381189 250 g 250g
11371189 1 kg 1kg
11391189 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011395.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV)oxid bruges til fremstilling af piezoelektriske krystaller og bruges også i højfrekvente induktionsspoler og keramiske glasurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ca. 5000 °C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) Oxide
Smeltepunkt ∽2700 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde ≥99%, metalbasis
Tæthed 5.89
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i svovlsyre og fluoryde.
Formel vægt 123.22