Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 99,7% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904584
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11323408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036319.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Til vakuumaflejring. Råmateriale til syntesen. Anvendes som tilsætningsstof til specialglas, keramik. Den bruges også som detektor for alfa-stråler, som gør den selvlysende. Som vakuumbelægning. Piezoelektrisk keramik inkluderer filter, højttaler, ultralyds-akustiske undervandsdetektorer og så videre. Stabiliseret oxid Til ildfaste ovnforinger og i digler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ca 5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt ∽2700°C
Navn note Hf < 75ppm
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.7% metal basis excluding Hf
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. Dissolves on heating in a mixture of 2 parts H2SO4 and 1 part water.
Formel vægt 123.22
Lugt Odorless
Tæthed 5.89