Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 99,7% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333408
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333408 250 g 250g
11323408 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036319.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til vakuumaflejring
Til vakuumaflejring. Råmateriale til syntesen. Anvendes som tilsætningsstof til specialglas, keramik. Den bruges også som detektor for alfa-stråler, som gør den selvlysende. Som vakuumbelægning. Piezoelektrisk keramik inkluderer filter, højttaler, ultralyds-akustiske undervandsdetektorer og så videre. Stabiliseret oxid Til ildfaste ovnforinger og i digler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ca. 5000 °C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt ∽2700 °C
Navn note Hf < 75ppm
Farve Hvid
Fysisk form Sintret klump
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,7 % metalbasis eksklusive Hf
Tæthed 5.89
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i varm og koncentreret flussvand og svovlsyre. Opløses ved opvarmning i en blanding af 2 dele H2SO4 og 1 del vand.
Formel vægt 123.22