Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 99,7% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323408
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323408 50 g 50g
11333408 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036319.18
Request Bulk or Custom Format
Til vakuumaflejring
Til vakuumaflejring. Råmateriale til syntesen. Anvendes som tilsætningsstof til specialglas, keramik. Den bruges også som detektor for alfa-stråler, som gør den selvlysende. Som vakuumbelægning. Piezoelektrisk keramik inkluderer filter, højttaler, ultralyds-akustiske undervandsdetektorer og så videre. Stabiliseret oxid Til ildfaste ovnforinger og i digler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt ca 5000°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt ∽2700°C
Navn note Hf < 75ppm
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.7% metal basis excluding Hf
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. Dissolves on heating in a mixture of 2 parts H2SO4 and 1 part water.
Formel vægt 123.22
Lugt Odorless
Tæthed 5.89