Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-40919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10695262
Brand: Thermo Scientific Acros 190522500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kogepunkt 4300.0°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt 2700.0°C
Navn note 98.5%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Lineær formel ZrO2
Merck Index 15, 10380
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Formel vægt 123.22
Procent renhed 98.5%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.6
Tæthed 5.6000g/mL