Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10521451
Zirconium(IV)oxid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg, Glasflaske, 1kg
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1kg
250g
Artikelnummer. 10521451
Brand: Thermo Scientific Acros 190520010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs fillerVis mereVis mindre
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Specifications
Kogepunkt 4300.0°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide
Smeltepunkt 2700.0°C
Navn note 98.5%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Lineær formel ZrO2
Merck Index 15, 10380
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Formel vægt 123.22
Procent renhed 98.5%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.6
Tæthed 5.6000g/mL
Show More Show Less
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0454552 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer190522500,190520010
PartinummerA0453337 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer190522500,190520010
PartinummerA0452035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer190522500,190520010
PartinummerA0450092 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2023 Artikelnummer190522500,190520010
PartinummerA0449026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/01/2023 Artikelnummer190522500,190520010
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Product Title
Zirconium(IV)oxid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals >