Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid 2-ethylhexanoat, i mineralsk terpentin (≈ 6% Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378338
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378338 500 g 500g
11388338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039543.36
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22464-99-9
Molekylær formel C8H16O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 235.438
MDL nummer MFCD00072684
InChI nøgle HBHXRPHNNKAWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium 2-ethylhexanoate
PubChem CID 73555628
IUPAC navn 2-ethylhexansyre; zirconium
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) oxide 2-ethylhexanoate
Navn note In mineral spirits
Flammepunkt 40°C (104°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN1268
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈6% Zr
Fysisk form Væske