Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 18% i H{2}O, kolloid dispersion, stabiliseret med 1,3% yttriumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369257
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369257 2.5 kg 2.5kg
11359257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040123.A4
Request Bulk or Custom Format
Stabiliseret med 1,3% yttrium
Zirconium(IV)oxid anvendes hovedsageligt i den keramiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) Oxide
Navn note Colloidal Dispersion
Fysisk form Particles in Liquid
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.