Få mere at vide
Zirconium(IV)oxid, 18% i H{2}O, kolloid dispersion, stabiliseret med 1,3% yttriumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconium(IV)oxid anvendes hovedsageligt i den keramiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) Oxide |
| Navn note | Kolloidal dispersion |
| Fysisk form | Partikler i væske |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |