Få mere at vide
Zirconium(IV) n-propoxid, 70 % w/w i n-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconium(IV) n-propoxid bruges som forløber ved fremstilling af zirconiumoxid. Det bruges også til at studere de termofysiske egenskaber som termisk ledningsevne og termisk effusivitet af hybridfilm og derved justere filmens optiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) n-propoxide |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 kg |
| FN nummer | UN1993 |
| Flammepunkt | 28 °C (83 °F) |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vandUblandelig med vand. |
| IUPAC navn | propan-1-olat;zirconium(4+) |
| Formel vægt | 327.56 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 70% w/w in n-propanol |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Vis mere |