Få mere at vide
Zirconium(IV) n-propoxid, 70 % w/w i n-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372598
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372598 500 g 500g
11362598 50 g 50g
11382598 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11372598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022989.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV) n-propoxid bruges som forløber ved fremstilling af zirconiumoxid. Det bruges også til at studere de termofysiske egenskaber som termisk ledningsevne og termisk effusivitet af hybridfilm og derved justere filmens optiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23519-77-9
Molekylær formel C12H28O4Zr
Molekylvægt (g/mol) 327.58
MDL nummer MFCD00015307
InChI nøgle XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMIL CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) n-propoxide
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt 28°C (83°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in waterImmiscible with water.
IUPAC navn zirconium(4+) tetrakis(propan-1-olat)
Formel vægt 327.56
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 70% w/w in n-propanol
Brydningsindeks 1.451
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.044 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol