Få mere at vide
Zirconium(IV) n-propoxid, 70% w/w i n-propanol, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410031
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410031 50 g 50g
11420031 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410031 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044770.18
 Begrænset vare
På lager
Zirconium(IV) n-propoxid anvendes som en precursor til fremstilling af zirconia. Det bruges som koblingsmiddel og petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23519-77-9
Molekylær formel C12H28O4Zr
Molekylvægt (g/mol) 327.58
MDL nummer MFCD00015307
InChI nøgle XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
IUPAC navn propan-1-olat;zirconium(4+)
SMIL CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) n-propoxide
Tæthed 1.044 g/mL
Flammepunkt 28°C (83°F)
Emballage ChemSeal™ flasker
Brydningsindeks 1.451
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 327.56
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 70% w/w in n-propanol
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium(IV) n-propoxide, n-propanol