Få mere at vide
Zirconium(IV)isopropoxidisopropanolkompleks, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconium(IV)isopropoxidisopropanol er en egnet forløber til syntese af olefinfunktionaliserede zirconiumholdige monomerer. Det bruges til fremstilling af hybride zirconiumholdige polymerer. Det bruges også som en kilde til zirconia, et velkendt materiale med høj mekanisk styrke, kemisk holdbarhed og alkalibestandighed. Det bruges også til kemisk beskyttelse af metalsubstrater mod syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium (IV) isopropoxide isopropanol complex |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot isopropanol,warm hexane and toluene; Tends to precipitate over time. |
| Formel vægt | 387.67 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |