Få mere at vide
Zirconium(IV)isopropoxidisopropanolkompleks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304949
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304949 10 g 10g
11314949 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 086118.09
Request Bulk or Custom Format
Zirconium(IV)isopropoxidisopropanol er en egnet forløber til syntese af olefinfunktionaliserede zirconiumholdige monomerer. Det bruges til fremstilling af hybride zirconiumholdige polymerer. Det bruges også som en kilde til zirconia, et velkendt materiale med høj mekanisk styrke, kemisk holdbarhed og alkalibestandighed. Det bruges også til kemisk beskyttelse af metalsubstrater mod syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14717-56-7
Molekylær formel C15H36O5Zr
Molekylvægt (g/mol) 387.67
MDL nummer MFCD00075157,MFCD00078045
InChI nøgle NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium
PubChem CID 131848446
IUPAC navn propan-2-ol; propan-2-olat; zirconium(4+)
SMIL [Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) isopropoxide isopropanol complex
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
FN nummer UN3181
Opløselighedsinformation Soluble in hot isopropanol,warm hexane and toluene; Tends to precipitate over time.
Formel vægt 387.67
Følsomhed Moisture sensitive