Få mere at vide
Zirconium(IV)iodid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393337 25 g 25g
11303347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11393337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017400.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lys-, luft- og fugtfølsom
Anvendes i van Arkel-de Boer raffineringsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13986-26-0
Molekylær formel I4Zr
MDL nummer MFCD00049641
Synonym zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) iodide
Smeltepunkt 431° (sublimation)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 598.84
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Tæthed 4.85