Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, lavt hafnium, 99%, Hf< 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048812
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11307247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011542.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumfluorid bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-64-4
MDL nummer MFCD00011307
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) fluoride
Smeltepunkt 600°C (sublimation)
Navn note Low hafnium
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel ZrF4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 167.21
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hf <0.1%
Brydningsindeks 1.59
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.43 g/mL