Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, lavt hafnium, 99%, Hf< 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307247 25 g 25g
11397237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11307247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011542.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumfluorid bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-64-4
MDL nummer MFCD00011307
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) fluoride
Smeltepunkt 600°C (sublimation)
Navn note Low hafnium
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel ZrF4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 167.21
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hf <0.1%
Brydningsindeks 1.59
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.43 g/mL