Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368288 25 g 25g
11358288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039489.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Det bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer, f.eks. metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-64-4
MDL nummer MFCD00011307
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) fluoride
Smeltepunkt 600 °C (sublimering)
Farve Hvid
Fysisk form Sintrede stykker
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.59
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.43 g/mL
Lineær formel ZrF4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (13,2 g/L @ 20 °C)
Formel vægt 167.21
Procent renhed 99.9%