Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer, f.eks. metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) fluoride |
| Smeltepunkt | 600°C (sublimation) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | ZrF4 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,10175 |
| Formel vægt | 167.21 |
| Vis mere |