Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080354
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11394939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 086112.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zirconium(IV)fluorid bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion. Sammen med uransalt kan zirconiumfluorid være en komponent i brændstofkølevæske i smeltede saltreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-64-4
Molekylær formel F4Zr
MDL nummer MFCD00011307
Synonym Zirconium tetrafluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) fluoride
Smeltepunkt 600°C (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel ZrF4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in hydrofluoric acid
Formel vægt 167.21
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.59
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.43 g/mL