Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconium(IV)fluorid bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion. Sammen med uransalt kan zirconiumfluorid være en komponent i brændstofkølevæske i smeltede saltreaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium (IV) fluoride |
| Smeltepunkt | 600 °C (sublimering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | ZrF4 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,10175 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand; Opløselig i flussyre |
| Formel vægt | 167.21 |
| Vis mere |