Få mere at vide
Zirconium(IV) ethoxide, 99%
Artikelnummer. 10663352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663352 5 g Glasflaske 5g
10367231 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10663352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335450050
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 18267-08-8 | C2H5OZr | 136.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18267-08-8
Molekylær formel C2H5OZr
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00015654,MFCD00015654
InChI nøgle VCYRFVPNTBNCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv ethoxide
PubChem CID 122130910
IUPAC navn ethanolat;zirconium(4+)
SMIL [Zr+4].CC[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) ethoxide
Navn note 99%
Smeltepunkt 200°C
Farve Hvid
Kogepunkt 235°C (7.0 Mbar)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel Zr(OC2H5)4
Mængde 5 g
Formel vægt 271.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) ethoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.