Få mere at vide
Zirconium(IV)chlorid, reaktorkvalitet, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408073
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11326468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012104.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumtetrachlorid bruges almindeligvis som en Lewis syrekatalysator i mange organiske syntesereaktioner. Det er en vigtig kilde til organometalliske komplekser af zirconium. Det praktiseres på mange områder som nuklear industri, metalindustri, fotografi, glas og keramisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-11-6
Molekylær formel ZrCl4
MDL nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) chloride
Smeltepunkt 331° (sublimation)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde >99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formel vægt 233.03
Grad Reaktor
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.803
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Zirconium tetrachloride
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado