Få mere at vide
Zirconium(IV)chlorid, reaktorkvalitet, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396458
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396458 2 kg 2kg
11326468 10 g 10g
11306468 100 g 100g
11316468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11396458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012104.A3
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumtetrachlorid bruges almindeligvis som en Lewis syrekatalysator i mange organiske syntesereaktioner. Det er en vigtig kilde til organometalliske komplekser af zirconium. Det praktiseres på mange områder som nuklear industri, metalindustri, fotografi, glas og keramisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-11-6
Molekylær formel ZrCl4
MDL nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) chloride
Smeltepunkt 331° (sublimation)
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde >99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formel vægt 233.03
Grad Reaktor
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.803