Få mere at vide
Zirconium(IV)chlorid, reaktorkvalitet, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconiumtetrachlorid bruges almindeligvis som en Lewis syrekatalysator i mange organiske syntesereaktioner. Det er en vigtig kilde til organometalliske komplekser af zirconium. Det praktiseres på mange områder som nuklear industri, metalindustri, fotografi, glas og keramisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 331° (sublimation) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | >99.5% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 233.03 |
| Grad | Reaktor |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 2.803 |
Sikkerhed og håndtering
- Zirconium(IV) chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Zirconium tetrachloride