Få mere at vide
Zirconium(IV)chlorid, reaktorkvalitet, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306468
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306468 100 g 100g
11326468 10 g 10g
11316468 500 g 500g
11396458 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11306468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012104.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumtetrachlorid bruges almindeligvis som en Lewis syrekatalysator i mange organiske syntesereaktioner. Det er en vigtig kilde til organometalliske komplekser af zirconium. Det praktiseres på mange områder som nuklear industri, metalindustri, fotografi, glas og keramisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-11-6
Molekylær formel ZrCl4
MDL nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) chloride
Smeltepunkt 331° (sublimation)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formel vægt 233.03
Grad Reaktor
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.803
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Zirconium tetrachloride