Få mere at vide
Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous
Artikelnummer. p-40907 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10114980
Brand: Thermo Scientific Acros 206410050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-11-6
Molekylær formel Cl4Zr
Molekylvægt (g/mol) 233.03
MDL nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) chloride
Smeltepunkt 437.0°C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form fint pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Merck Index 15,10374
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
Formel vægt 233.03
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.8
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.