Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 437.0°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | ZrCl4 |
| Beilstein | 01,1295 |
| Fieser | 13,16 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zirconium(IV) chloride, anhydrous
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.