Få mere at vide
Zirkonium(IV)chlorid, 98 %, vandfri
Artikelnummer. 10114980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10114980 5 g Glasflaske 5g
10308680 100 g Glasflaske -
10318680 500 g Glasflaske 500g
13418458 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10114980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206410050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-11-6
Molekylær formel Cl4Zr
Molekylvægt (g/mol) 233.03
MDL nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) chloride
Smeltepunkt 437,0 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form fint pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Merck Index 15,10374
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: dannelse af HCL og Zro2, opløseligt i alkohol og ether
Formel vægt 233.03
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.8
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.