Få mere at vide
Zirconium(IV)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782250
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11324949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 086139.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zirconium(IV)bromid anvendes som udgangsmateriale i syntesen af zirconiumhydridkomplekser samt unikke klyngeforbindelser. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning og som et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13777-25-8
Molekylær formel Br4Zr
Molekylvægt (g/mol) 410.84
MDL nummer MFCD00049637
InChI nøgle LSWWNKUULMMMIL-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetrabromide, zrbr4, zirconium iv bromide, zirconium bromide zrbr4 , t-4, zirconium bromide zrbr4, zirconium bromide zrbr4 8ci 9ci, zirconium iv bromide, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 83727
IUPAC navn tetrabromozirconium
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) Bromide
Smeltepunkt 450° (15 atm)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 410.86
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.201