Få mere at vide
Zirconium(IV)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zirconium(IV)bromid anvendes som udgangsmateriale i syntesen af zirconiumhydridkomplekser samt unikke klyngeforbindelser. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning og som et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) Bromide |
| Smeltepunkt | 450° (15 ATM) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 410.86 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 4.201 |