Få mere at vide
Zirconium(IV) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 17501-44-9 |
| Smeltepunkt | 189°C to 192°C |
| MDL nummer | MFCD00000036 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV), Zirconium(IV) acetylacetonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.66 |
| Grad | Research |