Få mere at vide
Zirconium(IV)2-ethylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050640
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11363548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039174.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoat anvendes som en metalorganisk forløber for zirconium til opløsningsdeponering og kemisk dampaflejring af tynde film indeholdende zirconium, især zirconiumoxid tynde film. Det bruges også som yttriumstabiliserede zirconiumoxidfilm til fastoxidbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2233-42-3
Molekylær formel C32H60O8Zr
Molekylvægt (g/mol) 664.048
MDL nummer MFCD00072684
InChI nøgle OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetra 2-ethylhexanoate, zirconium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoate; zirconium 4+, zirconium iv 2-ethylhexanoate, acmc-1cfv3, zirconium octoate, 2-ethylhexanoate; zirconium +4 cation, zirconium iv 2-ethylhexanoate 25g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid zirconium iv salt, zirconium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451377
IUPAC navn 2-ethylhexanoat;zirconium(4+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Farve Ravgul
Flammepunkt >93°C (199°F)
Mængde 25 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 664.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske