Få mere at vide
Zirconium(IV)2-ethylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363548
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363548 25 g 25g
11373548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039174.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoat anvendes som en metalorganisk forløber for zirconium til opløsningsdeponering og kemisk dampaflejring af tynde film indeholdende zirconium, især zirconiumoxid tynde film. Det bruges også som yttriumstabiliserede zirconiumoxidfilm til fastoxidbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2233-42-3
Molekylær formel C32H60O8Zr
Molekylvægt (g/mol) 664.048
MDL nummer MFCD00072684
InChI nøgle OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetra 2-ethylhexanoate, zirconium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoate; zirconium 4+, zirconium iv 2-ethylhexanoate, acmc-1cfv3, zirconium octoate, 2-ethylhexanoate; zirconium +4 cation, zirconium iv 2-ethylhexanoate 25g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid zirconium iv salt, zirconium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451377
IUPAC navn 2-ethylhexanoat;zirconium(4+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Farve Ravgul
Flammepunkt >93 °C (199 °F)
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 664.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske