Få mere at vide
Zirconiumhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422917
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422917 250 g 250g
15402917 10 g 10g
15412917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15422917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047203.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-99-6
MDL nummer MFCD00148878
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium hydride
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN1437
Merck Index 14,10176
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom