Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,711 mm (0,028 tommer) tyk, udglødet, 99,5 % (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339788
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339788 100 x 100 mm Hver
11349788 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044253.GH
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium foil
Navn note 0.711mm (0.028 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈46.2g/100x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Procent renhed 99.5%