Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, udglødet, 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300759
Mængde:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11300759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010591.GR
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: Ca.20,6g/100 x 125mm, Temperation: blød
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Navn note Annealed
Udseende Gray to silver foil
Tæthed 6.506g/cm3
Mængde 125 x 500 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Form Foil