Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,94 % (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048219
Mængde:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000417.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈1g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf)
Procent renhed 99.94%